Sie suchten nach: Netzgeräte
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (700-1285)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR® PerfectBlue power supply is constructed with PC housing and flame-retardant ABS face plate, and is ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (MFLX07525-90)
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex-Pumpe.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (700-0856)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR® mini power supply is a basic, economical unit perfect for small nucleic acid gel tanks.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (700-1316)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR® PerfectBlue power supply is constructed with flame-retardant ABC face plate and is ideal for DNA, RNA, and protein electrophoresis, as well as bl...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: For most electrophoresis applications, the Basic power supply is ideal. For high current blotting applications, choose the High Current power supply.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Power supply, VWR®, EU-Stecker, Power supply, dual voltage
Artikel-Nr: (MFLX77200-07)
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Holen Sie das Beste aus Ihren Masterflex-Antriebsersatzteilen und anderem Zubehör heraus.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (MFLX77120-11)
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Ihre VDC-betriebene C/L®-Pumpe lässt sich sicher an.
UOM: 1 * 1 ST
CE Compliant
Artikel-Nr: (115-3060)
Lieferant: DESCO
Beschreibung: Der PCB-Ständer besteht aus einer leitfähigen thermoplastischen Verbindung auf der Basis von Polypropylen-Copolymer mit Ruß geformt und mit Glimmerflo...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (NANOPAC-300P)
Lieferant: NANOENTEK
Beschreibung: The nanoPAC mini power supply are an ultra compact and economic unit ideal for use with DNA (horizontal) and protein (vertical) electrophoresis system...
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Lieferant: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beschreibung: Power supply, VisLED power supply input 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, output 21 V/1.00A, UL and CE (incl. Med-Norm)
Lieferant: Corning
Beschreibung: Axygen power supplies are ideal for most electrophoresis needs.
Artikel-Nr: (VART57976101111)
Lieferant: VARTA GERAETEBATTERIE
Beschreibung: This is a powerful power bank with a capacity of 10000 mAh.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (PSA410)
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: Connects 4 mm output jack to 4 mm high voltage leads.
UOM: 1 * 1 KIT
Lieferant: CONSORT
Beschreibung: Eine vollständige Reihe von Netzgeräten für Elektrophoreseanwendungen wie DNA-Sequenzierung, isoelektrische Fokussierung mit Flachbett, horizontale un...
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: Choice of adapters for connecting 4 or 2 mm leads to 2 or 4 mm output jacks, respectively.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom