VWR®, Homogenisatoren
Lieferant: VWR
VWR®
431-0291EA 2008.5 EUR
431-0291 431-0290 431-0293 431-0292
VWR®, Homogenisatoren
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Diese kompakten Homogenisatoren eignen sich für alle Standard-Dispergieraufgabenn. Die Robustheit und Stabilität der Homogenisatoren verhindern Pulsationsschwingungen und Vibrationen. Einfacher und sicherer Wechsel der Aggregate für unterschiedliche Aufgaben.
  • Einfache Bedienung mit Ein-Aus-Schalter und Drehzahlregelung
  • Intelligente variable Geschwindigkeitsregelung für eine lange Lebensdauer
  • Niedriger Geräuschpegel
  • Höhenverstellbarer Ständer (optional erhältlich)
  • Einfacher Wechsel der Aggregate
  • Die Modelle M, L und XL sorgen für Drehzahlstabilität auch bei Viskositätsänderungen
  • XL-Modell bietet Schutz vor Überhitzung, Überlastung und Blockierung
Dieser tragbare S-Homogenisator ist ergonomisch, leicht und ideal für die schnelle Bearbeitung kleinerer Probenvolumina von 0,1 bis 300 ml.
Der M-Homogenisator hat ein schlankes, schallgedämmtes Gehäuse, das genug Leistung verbirgt, um eine Vielzahl von Anwendungen sicher und schnell zu bewältigen, von der Probenvorbereitung bis zum Testen von Produktformeln und Rezepten, für Probenvolumina von 0,1 bis 5000 ml.
Der L-Homogenisator zeichnet sich durch hohe Antriebsleistung und ein schlankes Design aus, durch seine große Leistungsreserve lassen sich damit Proben mit großen Volumina ebenso problemlos aufbereiten wie Proben mit kleinen Volumina. Es ist ideal für Probenvolumina von 100 bis 10000 ml.
Der XL-Homogenisator ist die leistungsstärkste Antriebseinheit, mit stufenloser Drehzahlregelung und hohen Spitzengeschwindigkeiten bietet er eine Lösung für eine Vielzahl von Mischanwendungen, ideal für Probenvolumina von 2000 bis 20000 ml.
Zu den Anwendungen gehören das Mahlen von tierischen und menschlichen Gewebeproben in einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Volumina, Probenvorbereitung für die Extraktion und Auflösung organischer Materialien, Probenvorbereitung für medizinische Diagnoseverfahren sowie DNA-Analysen, Extraktionen von Systemen/Substanzen aus Proben pflanzlichen Ursprungs, Zerstörung tierischer und menschlicher Zellen und Desagglomeration vereinter Zellstrukturen.
Bestellinformation: Lieferung ohne Zubehör.