Autoklavbeutel mit Dampfindikator, Heißversiegelung, Tyvek® 1422A
Lieferant: Keystone Cleanroom Products
Tyvek®
129-3509EA 2790 EUR
129-3509 129-3270 129-3192 129-3632 129-3676 129-3434 129-3235 129-3399 129-3596 129-3232 129-3430 129-3593 129-3637 129-3559 129-3557 129-3479 129-3619 129-3260 129-3381 129-3423 129-3500 129-3664 129-3543 129-3421 129-3223 129-3462 129-3461 129-3384 129-3263 129-3629 129-3669 129-3547 129-3624 129-3667 129-3501 129-3290 129-3379 129-3654 129-3213 129-3697 129-3455 129-3256 129-3651 129-3495 129-3572 129-3373 129-3450 129-3252 129-3372 129-3616 129-3418 129-3659 129-3536 129-3160 129-3489 129-3445 129-3246 129-3168 129-3167 129-3682 129-3483 129-3163 129-3529 129-3524 129-3402 129-2797
Autoklavbeutel mit Dampfindikator, Heißversiegelung, Tyvek® 1422A
Beutel Sterilisationsbeutel
Tyvek® 1422A Autoklav-Verpackungen können entweder als innere oder äußere Verpackung bei der Dampfsterilisation von pharmazeutischen Austauschprodukten verwendet werden.
  • In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Dampfsterilisationsindikator - autoklavierbar bei 121 bis 125 °C
  • Reiß- und stichfest, hydrophob und fusselfrei Tyvek® 1422A
  • Per Heißversiegelung verschließbar
  • Überlegene papierbasierte Autoklavbeutel und -hüllen
  • Schnell und beständig für Umgebungen in denen Equipment vorbereitet wird
  • Starke Werksversiegelungen
  • Außergewöhnliche Keimbarriere
Standardisiert und vereinfacht das Einpacken der Instrumente für die Dampfsterilisation. Durch die Verwendung der Beutel spart man wertvolle Zeit bei der Equipment-Vorbereitung.
Das gute Drapierverhalten des 1422A Tyvek®-Materials ermöglicht das 'Ertasten' von Ausrüstungsteilen in der Verpackung; insbesondere beim Anheben oder Handhaben des umhüllten Teils.
Da 100% der Oberfläche vom Dampf durchdrungen wird und die Trocknung erlaubt, kann jede Ladung mit einer maximalen Effizienz und Durchsatz zusammengestellt werden.
Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment.
Lieferumfang: Konformitätszertifikate sind in jeder Sendung enthalten.