Kristallklares VWR PETG Erlenmeyer Schüttelkolben sind robust und bruchfest und erhöhen die persönliche Sicherheit. Sie eignen sich ideal für Schüttelkulturanwendungen und Lagerung. Der Boden mit Schikanen verbessert das Vermischen und den Gasaustausch.
- Temperaturbereich: Temperaturbereich: -60 bis +60 °C
- Im Gegensatz zu Glas zerbrechen Flaschen nicht, wenn sie fallen gelassen werden
- Eingegossene Graduierungen für Genauigkeit
- Entlüftungskappen für kontinuierlichen Gasaustausch bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sterilität und Vermeidung von Leckagen möglich
- Nicht zytotoxisch, DNase-/RNase-frei und nicht pyrogen
- Einzigartiges Schikanen-Design mit einer eingegossenen „1/3 Füll“-Linie für Kundenkomfort
- Sterilisiert durch Bestrahlung SAL 10⁻⁶ (ISO 11137)
- Haltbarkeit: 3 Jahre ab dem Herstellungsmonat
Gefertigt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100.000 gemäß Qualitätsmanagementsystemen ISO 13485 und ISO 9001.
Bestellinformation: Mit Verschlussstopfen oder Entlüftungskappe aus grünem HDPE verfügbar.
Verpackung: Individuell verpackt.