VWR®, Fläschchen mit Bördelhals ND13
Lieferant: VWR
548-0859AEA 555 EUR
548-0859A
VWR®, Fläschchen mit Bördelhals ND13
Vials
ND13-Fläschchen mit Bördelrand und flachem Boden aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Sie sind mit einer Vielzahl von Aluminiumsiegeln und Septenmaterialien erhältlich.
  • Hochleistungskappen/-septen
  • Fläschchen mit Bördelrand bieten eine hervorragende Abdichtung
  • Eine größere Öffnung verbessert die Probenzugänglichkeit
ND13-Fläschchen mit Bördelhals sind in klarer Ausführung erhältlich. In einer großen Auswahl an Instrumenten als GC- und HPLC-Standardfläschchen mit einem flachen Boden verwendbar. Eine große Auswahl an Bördelkappen, die meist mit montiertem Stopfen oder Septen erhältlich sind. Sie wurden entwickelt, um eine Probenkontamination zu verhindern und gleichzeitig konsistente, sichere Versiegelungen zu bieten.