VWR®, Septen ND13
Lieferant: VWR
VWR®
548-0484AEA 672 EUR
548-0484A 548-0793A 548-0483A 548-0482A 548-0487A 548-0486A 548-2415A
VWR®, Septen ND13
Septen
Nahezu alle Septen sind einseitig mit PTFE laminiert (hohe chemische Beständigkeit) und bilden eine inerte Barriere zwischen Trägermaterial und Probe.
  • Für eine breite Palette von Kappen geeignet
  • Einfacher Austausch
  • Verschiedene Härten und Septenstärken
Auswahl der Septen je nach Anwendung.