Masterflex® Modulare Dosierpumpe mit Touchscreen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX07582-10-UKEA 5690 EUR
MFLA07582-20 MFLX07582-20-IL MFLX07582-10-UK MFLX07582-20-CH MFLX07582-20-IN MFLB07582-20 MFLX07582-00-USS MFLX07582-00-DK MFLX07582-20-AU MFLX07582-10-DK MFLX07582-00-UK MFLX07582-20-IT MFLX07582-20-EU MFLX07582-00 MFLX07582-10-AU MFLX07582-00-IT MFLX07582-00-IN MFLX07582-20-DK MFLX07582-00-CH MFLX07582-00-IL MFLX07582-20-USS MFLX07582-10-EU MFLX07582-10-IN MFLX07582-20-UK MFLX07582-10-CH MFLX07582-10-IT MFLX07582-10-USS MFLX07582-00-AU MFLX07582-10-IL MFLX07582-00-EU MFLX07582-10
Masterflex® Modulare Dosierpumpe mit Touchscreen, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Eine vielseitige Dosierpumpe mit einer intuitiven Touchscreen-Oberfläche zur Programmierung und Steuerung.
  • Durchflussraten von 0,001 bis 1500 ml/min
  • Intuitive Touchscreen-Oberfläche
  • Zu den externen Anschlüssen auf der Rückseite des Controllers gehören ein Phono-Klinkenstecker für einen optionalen Fußschalter, RS-485-Anschlüsse für die Verkettung von Pumpen sowie RS-232- und USB-Anschlüsse für den Anschluss
Diese vielseitigen Dosierpumpen verfügen über zahlreiche Funktionen und sind einfach zu programmieren. Richten Sie je nach den Anforderungen Ihrer Anwendung schnell ein- oder mehrstufige Programme ein. Der Controller speichert bis zu 50 Programme mit jeweils 20 Schritten; Programme sind z
Lieferumfang: Beinhaltet Easy-Load II-Pumpenkopf(e), Netzteil mit 6-ft (1.8-m) langem Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Auslieferung dieser Modelle mit landesspezifischen Stecker/Kabel-Sets; geben Sie bei der Bestellung bitte das Zielland an.