SIAB (N-Succinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme: SIAB
BC19EA 517 EUR
BC19
SIAB (N-Succinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
SIAB (N-Succinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
N-Succinimidyl(4-iodoacetyl)aminobenzoate Heterobifunctional Cross Linkers.
  • Ideal for enzyme-antibody crosslinking
Formel: C₁₃H₉IN₂O₅
Molekulargewicht: 400,125 g/mol
MDL Number: MFCD00078537
CAS-Nummer: 72252-96-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Spacer Arm (Å) 10.6
Reactive Toward Primary Amine + Sulfhydryl
Membrane Permeable YES
Water Soluble NO
Cleavable/ Reversible NO