N-Acryloylamido-ethoxyethanol ~50% in Wasser ≥98,0%, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
HONC12059-50MLEA
4535.49
EUR
HONC12059-50ML
N-Acryloylamido-ethoxyethanol ~50% in Wasser ≥98,0%, Fluka™
N-Acryloylamido-ethoxyethanol
Formel:
C₇H₁₃NO₃ Molekulargewicht: 159,18 g/mol Dichte: 1,075 g/cm3 (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
89911-50-2 |