Milde Schaumseife für die Hände, GOJO®
Lieferant: GOJO
GOJO®
115-3475EA 94.2 EUR
115-3475
Milde Schaumseife für die Hände, GOJO®
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Fühlen Sie sich wie im Spa mit dieser Schaumseife für die Hände ohne Farb- und Duftstoffe.
  • Geeignet für empfindliche Haut und für sehr häufiges Händewaschen formuliert
  • Breites Wirkungsspektrum (Bakterien, Hefen und Viren)
  • Erfüllt EN 1499 in 30 Sekunden
  • Bekämpft lebensmittelspezifische Krankheitserreger wie z. B. Salmonella, Listeria, und E.coli
  • Farblos und frei von Duftstoffen
Sie ist mild genug für sehr häufiges Händewaschen. Diese unparfümierte und farblose Handseife ist mit einem pflanzlichen Wirkstoff angereichert.