PURELL® VF+ Hygienisches Handdesinfektionsmittel bietet außergewöhnliche Hygiene und und erhält gleichzeitig die Hautgesundheit. Die Produktvorteile umfassen eine kurze Kontaktzeit und ein außergewöhnlich breites Wirkungsspektrum, das über die europäische Norm für Handdesinfektionsmittel hinausgeht.
- Tötet bis zu 99 % der häufigsten potenziell gefährlichen Keime
- Für die Verwendung im gesamten Klinikalltag geeignet
PURELL® VF+ Hygienisches Handdesinfektionsmittel erreicht die höchste viruzide Wirkung gemäß dem Standard EN 14476 + A1. In 30 Sekunden effektiv gegen unbehüllte Viren wie Adenovirus, Rotavirus und Norovirus. In 45 Sekunden effektiv gegen Poliovirus. In 30 Sekunden aktiv gegen Coronavirus gemäß EN 14476 + A26. Außerdem in 30 Sekunden aktiv gegen Vacciniavirus (MVA) gemäß EN 14476 + A1. Ein Wirkungsspektrum, das alle behüllten Viren abdeckt (Influenza A H1N1, HIV, Hepatitis C und Hepatitis B). Für Orte geeignet, die mit hoch resistenten Viren wie Hepatitis A kontaminiert sind. Keine Absonderung auf Nahrungsmittel getestet gemäß: BS EN 4120:2007.