2-Fluor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
BLDPBD01088552-250EA 29 EUR
BLDPBD01088552-250 BLDPBD01088552-1G BLDPBD01088552-5G
2-Fluor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
2-Fluor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₈H₉BFNO₃
Molekulargewicht: 196,97 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08436028
CAS-Nummer: 874289-40-4