1H-Indazol-5-boronsäure 98%
|
|
BLDPBD01098688-1GEA
89
EUR
BLDPBD01098688-1G
BLDPBD01098688-250
BLDPBD01098688-0.0
BLDPBD01098688-100
BLDPBD01098688-25G
BLDPBD01098688-5G
1H-Indazol-5-boronsäure 98%
1H-Indazole-5-boronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₇BN₂O₂ Molekulargewicht: 161,9537 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06739151 CAS-Nummer: 338454-14-1 |