3-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD01183794-1GEA
404
EUR
BLDPBD01183794-1G
BLDPBD01183794-250
BLDPBD01183794-100
BLDPBD01183794-50M
3-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine 98%
3-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O Molekulargewicht: 188,226 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20701923 CAS-Nummer: 875628-76-5 |