N-Benzylidenanilin 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD01290376-5GEA
27
EUR
BLDPBD01290376-5G
BLDPBD01290376-25G
BLDPBD01290376-100
N-Benzylidenanilin 98%
N-Benzylidenanilin
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₃H₁₁N Molekulargewicht: 181,24 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003027 CAS-Nummer: 538-51-2 |