Ölsäure 85%

Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH

Synonyme: cis-9-Octadecensäure

BLDPBD01371494-25GEA 6 EUR
BLDPBD01371494-25G BLDPBD01371494-500 BLDPBD01371494100G BLDPBD01371494-1G BLDPBD013714941000
Ölsäure 85%
Ölsäure

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formel: C₁₈H₃₄O₂
Molekulargewicht: 282,47 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064242
CAS-Nummer: 112-80-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR