2,4-Dichlor-L-phenylalanin 98+%
BLDPBD01397815-1GEA 19 EUR
BLDPBD01397815-1G BLDPBD01397815-5G BLDPBD01397815-100 BLDPBD01397815-25G
2,4-Dichlor-L-phenylalanin 98+%
2,4-Dichlor-L-phenylalanin
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₉H₉Cl₂NO₂
Molekulargewicht: 234,1 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01860882
CAS-Nummer: 111119-36-9