(±)-3-(Boc-amino)piperidin 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD0338-100GEA
336
EUR
BLDPBD0338-100G
BLDPBD0338-1G
BLDPBD0338-25G
BLDPBD0338-5G
BLDPBD0338-10G
BLDPBD0338-500G
(±)-3-(Boc-amino)piperidin 98%
(±)-3-(Boc-amino)piperidin
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molekulargewicht: 200,28 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03839941 CAS-Nummer: 172603-05-3 |