4,5-Dimethoxyisatosäureanhydrid 97%
BLDPBD0475-250MGEA 17 EUR
BLDPBD0475-250MG BLDPBD0475-5G BLDPBD0475-10G BLDPBD0475-1G BLDPBD0475-25G
4,5-Dimethoxyisatosäureanhydrid 97%
4,5-Dimethoxyisatosäureanhydrid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₀H₉NO₅
Molekulargewicht: 223,1800 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426390
CAS-Nummer: 20197-92-6