4-tert-Butylphenylisothiocyanat 98%
BLDPBD0576-25GEA 165 EUR
BLDPBD0576-25G BLDPBD0576-5G BLDPBD0576-1G
4-tert-Butylphenylisothiocyanat 98%
4-tert-Butylphenylisothiocyanat
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₁H₁₃NS
Molekulargewicht: 191,2926 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00022059
CAS-Nummer: 19241-24-8