4-Isobutylbenzoesäure 95%
|
|
BLDPBD0599-1GEA
56
EUR
BLDPBD0599-1G
BLDPBD0599-250MG
BLDPBD0599-5G
4-Isobutylbenzoesäure 95%
4-Isobutylbenzoesäure
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ Molekulargewicht: 178,2277 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191658 CAS-Nummer: 38861-88-0 |