4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD0705-1GEA
23
EUR
BLDPBD0705-1G
BLDPBD0705-5G
BLDPBD0705-250MG
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid 98%
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel:
C₁₁H₈O₂S Molekulargewicht: 204,25 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00690742 CAS-Nummer: 29886-62-2 |