4-Benzoylpiperidin Hydrochlorid 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD0853-5GEA 162 EUR
BLDPBD0853-5G BLDPBD0853-250MG BLDPBD0853-1G
4-Benzoylpiperidin Hydrochlorid 98%
4-Benzoylpiperidin Hydrochlorid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₂H₁₆ClNO
Molekulargewicht: 225,7200 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066982
CAS-Nummer: 25519-80-6