5,6-Dichlor-2-methylbenzimidazol 98%
|
|
BLDPBD101655-250MGEA
13
EUR
BLDPBD101655-250MG
BLDPBD101655-25G
BLDPBD101655-1G
BLDPBD101655-5G
5,6-Dichlor-2-methylbenzimidazol 98%
5,6-Dichloro-2-methylbenzimidazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₈H₆Cl₂N₂ Molekulargewicht: 201,0500 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00276973 CAS-Nummer: 6478-79-1 |