5-Brom-1-chlorisochinolin 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD102537-1GEA
74
EUR
BLDPBD102537-1G
BLDPBD102537-5G
BLDPBD102537-25G
BLDPBD102537-250MG
BLDPBD102537-10G
BLDPBD102537-100G
BLDPBD102537-100MG
5-Brom-1-chlorisochinolin 95%
5-Bromo-1-chloroisoquinoline
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₉H₅BrClN Molekulargewicht: 242,4997 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08703278 CAS-Nummer: 34551-41-2 |