2-Chlor-3-fluorbenzaldehyd 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD10267-5GEA 25 EUR
BLDPBD10267-5G BLDPBD10267-1G BLDPBD10267-100G BLDPBD10267-10G BLDPBD10267-25G
2-Chlor-3-fluorbenzaldehyd 95%
2-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₄ClFO
Molekulargewicht: 158,56 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07782053
CAS-Nummer: 96516-31-3