5-Brom-2-fluor-4-methylpyridin 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD102704-1GEA
6
EUR
BLDPBD102704-1G
BLDPBD102704-25G
BLDPBD102704-500G
BLDPBD102704-100G
BLDPBD102704-5G
BLDPBD102704-10G
5-Brom-2-fluor-4-methylpyridin 97%
5-Brom-2-fluor-4-methylpyridin
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₆H₅BrFN Molekulargewicht: 190,01 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09839213 CAS-Nummer: 864830-16-0 |