3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD10320-1GEA 27 EUR
BLDPBD10320-1G BLDPBD10320-10G BLDPBD10320-5G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 97%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₅BF₄O₂
Molekulargewicht: 207,92 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06657735
CAS-Nummer: 159020-59-4