6-Chloroisatoic anhydride 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD103494-5GEA
188
EUR
BLDPBD103494-5G
BLDPBD103494-250MG
BLDPBD103494-1G
BLDPBD103494-100MG
6-Chloroisatoic anhydride 98%
6-Chloroisatoic anhydride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₈H₄ClNO₃ Molekulargewicht: 197,575 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09032504 CAS-Nummer: 20829-96-3 |