5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazol 98%
BLDPBD104419-5GEA 7 EUR
BLDPBD104419-5G BLDPBD104419-25G
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazol 98%
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₂H₄N₄S
Molekulargewicht: 116,14 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00037317
CAS-Nummer: 13183-79-4