6-Brom-3-nitro-4-chinolinol 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD108453-1GEA
8
EUR
BLDPBD108453-1G
BLDPBD108453-250MG
BLDPBD108453-10G
BLDPBD108453-100G
BLDPBD108453-25G
BLDPBD108453-5G
6-Brom-3-nitro-4-chinolinol 97%
6-Brom-3-nitro-4-chinolinol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₉H₅BrN₂O₃ Molekulargewicht: 269,0516 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800413 CAS-Nummer: 853908-50-6 |