6-Brompicolinamid 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD108576-10GEA
230
EUR
BLDPBD108576-10G
BLDPBD108576-1G
BLDPBD108576-25G
BLDPBD108576-250MG
BLDPBD108576-5G
6-Brompicolinamid 98%
6-Brompicolinamid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₆H₅BrN₂O Molekulargewicht: 201,02 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00234154 CAS-Nummer: 25194-52-9 |