2-Brom-2',4'-difluoracetophenon 98%
|
|
BLDPBD10859-25GEA
74
EUR
BLDPBD10859-25G
BLDPBD10859-5G
BLDPBD10859-0.025G
2-Brom-2',4'-difluoracetophenon 98%
2-Brom-2',4'-difluoracetophenon
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₈H₅BrF₂O Molekulargewicht: 235,03 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00142822 CAS-Nummer: 102429-07-2 |