6-Chloropyridine-2-carboxamide 98%
|
|
BLDPBD109008-250MGEA
57
EUR
BLDPBD109008-250MG
BLDPBD109008-1G
BLDPBD109008-5G
BLDPBD109008-100MG
6-Chloropyridine-2-carboxamide 98%
6-Chloropyridine-2-carboxamide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₆H₅ClN₂O Molekulargewicht: 156,569 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00708892 CAS-Nummer: 70593-61-2 |