6-Chlorchinoxalin 98%
|
|
BLDPBD109023-5GEA
29
EUR
BLDPBD109023-5G
BLDPBD109023-1G
6-Chlorchinoxalin 98%
6-Chloroquinoxaline
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₈H₅ClN₂ Molekulargewicht: 164,5917 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047594 CAS-Nummer: 5448-43-1 |