1H-Indazol-3-carbonsäure 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD10995-10GEA
9
EUR
BLDPBD10995-10G
BLDPBD10995-500G
BLDPBD10995-100G
BLDPBD10995-5G
BLDPBD10995-25G
1H-Indazol-3-carbonsäure 98%
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molekulargewicht: 162,15 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00211066 CAS-Nummer: 4498-67-3 |