8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin 95%
|
|
BLDPBD111425-250MGEA
14
EUR
BLDPBD111425-250MG
BLDPBD111425-100MG
BLDPBD111425-1G
BLDPBD111425-5G
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin 95%
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₈H₈N₂ Molekulargewicht: 132,1600 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD05663805 CAS-Nummer: 874-10-2 |