Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorbenzoat 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD11514-5GEA
18
EUR
BLDPBD11514-5G
BLDPBD11514-25G
BLDPBD11514-100G
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorbenzoat 98%
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorbenzoat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₉H₆F₄O₂ Molekulargewicht: 222,14 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02094158 CAS-Nummer: 122894-73-9 |