2,7-Chinolindiol 95%
|
|
BLDPBD11588-5GEA
53
EUR
BLDPBD11588-5G
BLDPBD11588-10G
BLDPBD11588-1G
BLDPBD11588-25G
2,7-Chinolindiol 95%
2,7-Chinolindiol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₉H₇NO₂ Molekulargewicht: 161,157 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04117979 CAS-Nummer: 70500-72-0 |