Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')nickel(II) 98%
BLDPBD116834-250MGEA 38 EUR
BLDPBD116834-250MG BLDPBD116834-1G BLDPBD116834-5G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')nickel(II) 98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')nickel(II)
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₂₂H₃₈NiO₄
Molekulargewicht: 425,23 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192348
CAS-Nummer: 14481-08-4