(R)-3-(Boc-amino)-3-(2-bromphenyl)propionsäure 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD117505-250MGEA 62 EUR
BLDPBD117505-250MG BLDPBD117505-1G BLDPBD117505-100MG
(R)-3-(Boc-amino)-3-(2-bromphenyl)propionsäure 98%
(R)-3-(Boc-amino)-3-(2-bromphenyl)propionsäure
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₄H₁₈BrNO₄
Molekulargewicht: 344,20 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03427961
CAS-Nummer: 500789-07-1