9,10-Bis(2-naphthyl)anthracene-2-ylboronic acid 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD118638-25GEA
529
EUR
BLDPBD118638-25G
BLDPBD118638-5G
BLDPBD118638-1G
BLDPBD118638-250MG
9,10-Bis(2-naphthyl)anthracene-2-ylboronic acid 95%
9,10-Bis(2-naphthyl)anthracene-2-ylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₃₄H₂₃BO₂ Molekulargewicht: 474,356 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11045063 CAS-Nummer: 867044-28-8 |