3'-Acetamidoacetophenon 98%
BLDPBD11929-100GEA 90 EUR
BLDPBD11929-100G BLDPBD11929-5G BLDPBD11929-500G BLDPBD11929-25G
3'-Acetamidoacetophenon 98%
3'-Acetamidoacetophenon
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molekulargewicht: 177,20 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00032278
CAS-Nummer: 7463-31-2