(Chlormethyl)dimethylphenylsilan 97%
BLDPBD120884-1GEA 11 EUR
BLDPBD120884-1G BLDPBD120884-5G BLDPBD120884-0.025 BLDPBD120884-25G BLDPBD120884-250MG
(Chlormethyl)dimethylphenylsilan 97%
(Chlormethyl)dimethylphenylsilan
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₉H₁₃ClSi
Molekulargewicht: 184,7400 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040858
CAS-Nummer: 1833-51-8