Zimtsäurechlorid 97% (predominantly trans isomers)
|
|
BLDPBD121362-25GEA
6
EUR
BLDPBD121362-25G
Zimtsäurechlorid 97% (predominantly trans isomers)
Zimtsäurechlorid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₉H₇ClO Molekulargewicht: 166,6043 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000732 CAS-Nummer: 102-92-1 |