Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2) 97%
|
|
BLDPBD123181-25GEA
339
EUR
BLDPBD123181-25G
BLDPBD123181-5G
BLDPBD123181-250MG
BLDPBD123181-1G
Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2) 97%
Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2)
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel:
C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃ Molekulargewicht: 527,12 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00078193 CAS-Nummer: 36051-68-0 |