3-Chlor-6-phenylpyridazin 96%
BLDPBD12577-10GEA 256 EUR
BLDPBD12577-10G BLDPBD12577-25G BLDPBD12577-5G BLDPBD12577-250MG BLDPBD12577-1G
3-Chlor-6-phenylpyridazin 96%
3-Chloro-6-phenylpyridazine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₀H₇ClN₂
Molekulargewicht: 190,6300 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075253
CAS-Nummer: 20375-65-9