Diphenylacetaldehyd 95%
|
|
BLDPBD125854-25GEA
251
EUR
BLDPBD125854-25G
BLDPBD125854-10G
BLDPBD125854-5G
BLDPBD125854-1G
Diphenylacetaldehyd 95%
Diphenylacetaldehyd
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₄H₁₂O Molekulargewicht: 196,2400 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006972 CAS-Nummer: 947-91-1 |