Isochinolin-5-carbaldehyd 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD12615-100MGEA
9
EUR
BLDPBD12615-100MG
BLDPBD12615-5G
BLDPBD12615-250MG
BLDPBD12615-1G
Isochinolin-5-carbaldehyd 98%
Isochinolin-5-carbaldehyd
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₀H₇NO Molekulargewicht: 157,17 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03412483 CAS-Nummer: 80278-67-7 |