D(-)-Luciferin Kaliumsalz 97%
BLDPBD126660-5GEA 680 EUR
BLDPBD126660-5G BLDPBD126660-250MG BLDPBD126660-1G BLDPBD126660-100MG
D(-)-Luciferin Kaliumsalz 97%
D(-)-Luciferin Kaliumsalz
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
Molekulargewicht: 318,41 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00044928
CAS-Nummer: 115144-35-9